Learn More
5-Amino-1H-benzotriazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7044476
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
3325-11-9
C6H6N4
134.14
MFCD00047209
XSFHICWNEBCMNN-UHFFFAOYSA-N
5-aminobenzotriazole, 1h-1,2,3-benzotriazol-5-amine, 1h-benzotriazol-6-amine, 1h-benzotriazol-5-amine, 5-amino-1h-benzotriazole, 2h-benzo d 1,2,3 triazol-5-amine, 1h-benzo d 1,2,3 triazol-5-amine, benzotriazole-5-ylamine, 3h-1,2,3-benzotriazol-5-amine, 5-amino benzotriazole
76844
2H-Benzotriazol-5-Amin
C1=CC2=NNN=C2C=C1N
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
3325-11-9
C6H6N4
134.14
MFCD00047209
XSFHICWNEBCMNN-UHFFFAOYSA-N
5-aminobenzotriazole, 1h-1,2,3-benzotriazol-5-amine, 1h-benzotriazol-6-amine, 1h-benzotriazol-5-amine, 5-amino-1h-benzotriazole, 2h-benzo d 1,2,3 triazol-5-amine, 1h-benzo d 1,2,3 triazol-5-amine, benzotriazole-5-ylamine, 3h-1,2,3-benzotriazol-5-amine, 5-amino benzotriazole
76844
2H-Benzotriazol-5-Amin
C1=CC2=NNN=C2C=C1N
5-Amino-1H-benzotriazole is used as azole building block.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Amino-1H-benzotriazol wird als Azol-Baustein verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatible Materialien sind starke Oxidationsmittel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 5-Amino-1H-benzotriazole
Schmelzpunkt 157°C to 162°C
Geruch Odorless
Menge 1 g
Beilstein 121262
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 134.14
Reinheit (%) 98%