Learn More
5-Amino-1H-benzimidazol-2-thiol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10585973
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10585973 50 g 50 Gramm
10361463 1 g 1 Gramm
10250173 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10585973 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. AC34641EE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2818-66-8
Summenformel C7H7N3S
Molekulargewicht (g/mol) 165.21
MDL-Nummer MFCD00022671
InChI-Schlüssel BXDMTLVCACMNJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-2-mercaptobenzimidazole, 5-amino-2-benzimidazolethiol, 5-amino-1h-benzo d imidazole-2-thiol, 5-amino-1h-benzimidazole-2-thiol, 5-aminobenzimidazole-2-thiol, 2h-benzimidazole-2-thione, 5-amino-1,3-dihydro, 2-benzimidazolethiol, 5-amino, 5-amino-1h-1,3-benzodiazole-2-thiol, 2-mercapto-5-amino benzimidazole, 5-amino-3h-1,3-benzodiazole-2-thiol
PubChem CID 2734002
SMILES NC1=CC=C2NC(=S)NC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Amino-1H-benzimidazole-2-thiol
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 50 g
IUPAC-Name 5-Amino-1,3-Dihydrobenzimidazol-2-Thion
Formelmasse 165.22