Learn More
5-Amino-1H-[1,2,4]-triazol-3-carbonsäuremethylester, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10473520 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung
10473520 1 g Glasflasche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10473520 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 437690010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Amino-1H-[1,2,4]-triazole-3-carboxylic acid methyl ester
CAS 3641-14-3
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 212°C to 213°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C4H6N4O2
Menge 1 g
Synonym methyl 5-amino-1h-1,2,4-triazole-3-carboxylate, methyl 5-amino-4h-1,2,4-triazole-3-carboxylate, methyl 5-amino-4h-1,2,4 triazole-3-carboxylate, 1h-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid, 5-amino-, methyl ester, 5-amino-1h-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid methyl ester, methyl 5-amino-1,2,4-triazole-3-carboxylate, methyl-5-amino-1h-1,2,4-triazole-3-carboxylate, 5-amino-1h-1,2,4 triazole-3-carboxylic acid methyl ester, methyl 5-amino-2h-1,2,4-triazole-3-carboxylate
InChI-Schlüssel OSZNPKRMPBUQLB-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C1=NC(=NN1)N
IUPAC-Name Methyl 3-Amino-1H-1,2,4-Triazol-5-Carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 142.12
PubChem CID 77201
Formelmasse 142.12
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Amino-1H-[1,2,4]-triazole-3-carboxylic acid methyl ester
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke