missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Amino-1-Pentanol, TRC

Artikelnummer. 30010702
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30010702 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30010702 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA61897510G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 2508-29-4
Summenformel C5H13NO
Molekulargewicht (g/mol) 103.16
Synonym 1-Amino-5-hydroxypentane, 1-Amino-5-pentanol, 5-Aminopentanol, 5-Hydroxy-1-pentanamine, 5-Hydroxypentylamine, Pentanolamine;
IUPAC-Name 5-Aminopentan-1-ol
SMILES NCCCCCO

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 5-Amino-1-pentanol
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C5H13NO/c6-4-2-1-3-5-7/h7H,1-6H2
Formelmasse 103.0997
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.