Learn More
5-Amino-1-methylpyrazol, TRC
Artikelnummer. 30328471
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30328471 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30328471 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6174752.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Amino-1-methylpyrazole
CAS 1192-21-8
Summenformel C4 H7 N3
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H7N3/c1-7-4(5)2-3-6-7/h2-3H,5H2,1H3
SMILES Cn1nccc1N
IUPAC-Name 2-Methylpyrazol-3-Amin
Molekulargewicht (g/mol) 97.12
Formelmasse 97.064