Learn More
5-Amino-1-(3-Chlorphenyl)-1H-Pyrazol-4-Carbonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Amino-1-(3-chlorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile |
| Schmelzpunkt | 183°C to 187°C |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 218.65 |
| Reinheit (%) | 97% |