Learn More
5-Amino-1,3,4-thiadiazol-2-thiol 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10607322 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10607322 250 g Glasflasche 250 Gramm
10476990 25 g Glasflasche 25 Gramm
10532941 50 g Glasflasche 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10607322 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 155972500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2349-67-9 | C2H3N3S2 | 133.2 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2349-67-9
Summenformel C2H3N3S2
Molekulargewicht (g/mol) 133.2
MDL-Nummer MFCD00003108
InChI-Schlüssel GDGIVSREGUOIJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-1,3,4-thiadiazole-2-thiol, 2-amino-5-mercapto-1,3,4-thiadiazole, usaf pd-25, 1,3,4-thiadiazole-2 3h-thione, 5-amino, unii-b1heg7v21s, 5-amino-1,3,4-thiadiazole-2 3h-thione, 2-amino-1,3,4-thiadiazole-5-thiol, 2-thiol-5-amino-1,3,4-thiadiazole, ccris 6893, 2-mercapto-5-amino-1,3,4-thiadiazole
PubChem CID 2723847
IUPAC-Name 5-Amino-3H-1,3,4-Thiadiazol-2-Thion
SMILES C1(=NNC(=S)S1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Amino-1, 3, 4-thiadiazole-2-thiol
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 231°C to 236°C
Farbe Cremefarben bis Gelb oder Weiß
Verlust bei Trocknung 1% max. (110°C)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 250 g
Beilstein 27, 674
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in nh4oh,soluble in dmf
Formelmasse 133.2
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver