Learn More
5-Alpha-Cholestan-3-eins, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cholestan-3-one |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h18-20,22-25H,6-17H2,1-5H3/t19-,20+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1 |
| Formelmasse | 386.3549 |