Learn More
5-Allyliden-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen (stabilisiert mit Hydrochinon), TRC
Artikelnummer. 30323458
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30323458 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30323458 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA55260025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Allylidene-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulene
CAS 24755-73-5
Summenformel C18 H16
Menge 25 mg
Synonym 10,11-Dihydro-5-(2-propenylidene)-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene, 5-Allylidene-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene, 10,11-Dihydro-5-(2-propen-1-ylidene)-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene
InChI-Formel InChI=1S/C18H16/c1-2-7-18-16-10-5-3-8-14(16)12-13-15-9-4-6-11-17(15)18/h2-11H,1,12-13H2
SMILES C=CC=C1c2ccccc2CCc3ccccc13
IUPAC-Name 11-Prop-2-enyliden-5,6-dihydrodibenzo[2,1-b:1',2'-e][7]annulen
Molekulargewicht (g/mol) 232.32
Formelmasse 232.1252