Learn More
5-Allyl-2-Hydroxy-3-Methoxybenzaldehyd 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10797913 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10797913 10 g Glasflasche 10 Gramm
10725233 25 g Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10797913 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 379360100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 22934-51-6 | C11H12O3 | 192.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22934-51-6
Summenformel C11H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 192.21
MDL-Nummer MFCD06408022
InChI-Schlüssel FDHXEIOBIOVBEN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-allyl-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde, 5-allyl-3-methoxysalicylaldehyde, benzaldehyde, 2-hydroxy-3-methoxy-5-2-propenyl, benzaldehyde,2-hydroxy-3-methoxy-5-2-propen-1-yl, 2-hydroxy-3-methoxy-5-prop-2-en-1-yl benzaldehyde, formyl eugenol, acmc-209fzq, 2-hydroxy-3-methoxy-5-2-propenyl benzaldehyde, 3-methoxy-2-oxidanyl-5-prop-2-enyl-benzaldehyde
PubChem CID 1713887
IUPAC-Name 2-Hydroxy-3-Methoxy-5-Prop-2-enylbenzaldehyd
SMILES COC1=C(C(=CC(=C1)CC=C)C=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Allyl-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 48.0°C to 52.0°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 10 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 192.21
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver