Learn More
5-Acetylvaleriansäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
5-Acetylvaleric acid, is used as a reagent to synthesize new penicillins containing keto acids as side chains. It is also used to study the various metabolic pathways of 4-hydroxypentanoate and Levulinate. It is also used as an Pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
5-Acetylvalersäure wird als Reagenz zur Synthese neuer Penicilline verwendet, die Keto-Säuren als Seitenketten enthalten. Wird auch zur Untersuchung der verschiedenen Stoffwechselwege von 4-Hydroxypentanoat und Levulinat verwendet. Wird auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Basen, Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Acetylvaleric acid |
| Schmelzpunkt | 34°C to 36°C |
| Siedepunkt | 138°C to 140°C (1.5 mmHg) |
| Brechungsindex | 1.449 |
| Menge | 50 g |
| UN-Nummer | UN3261 |
| Beilstein | 1362931 |
| Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water |
| Formelmasse | 144.17 |
| Mehr anzeigen |