Learn More
5-Acetyluracil, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7059311
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11408560
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044378.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6214-65-9
Summenformel C6H6N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 154.13
MDL-Nummer MFCD00151968
InChI-Schlüssel YNYDWEIQSDFDLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-acetyluracil, 5-acetylpyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 1-2,4-dihydroxypyrimidin-5-yl ethanone, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 5-acetyl, 5-acetyl-1,3-dihydropyrimidine-2,4-dione, 5-acetyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione, 5-acetyl-2,6-dioxo-1,3-dihydropyrimidine, 5-acetyl uracil, acetylpyrimidinedione, zlchem 449
PubChem CID 234581
SMILES CC(=O)C1=CNC(=O)NC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Acetyluracil
Menge 1 g
IUPAC-Name 5-acetyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
Formelmasse 154.11
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver