Learn More
5-Acetylthiophen-2-Carbonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11465103
Change view
Click to view available options
Menge:
0.5 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11465103 0.5 g 0.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11465103 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12765.02
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Acetylthiophene-2-carbonitrile
CAS 88653-55-8
Schmelzpunkt 76°C to 80°C
Siedepunkt 95°C to 97°C (0.5 mmHg)
Summenformel C7H5NOS
MDL-Nummer MFCD00052314
Menge 0.5 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 1306961
Synonym 2-acetyl-5-cyanothiophene, 2-acetyl-5-cyanotiophene, 5-cyano-2-acetylthiophene, 5-acetyl-2-thiophenecarbonitrile, maybridge1_000101, acmc-20ao65, 2-cyano-5-acetyl-thiophene, 5-acetyl-thiophene-2-carbonitrile, 5-ethanoylthiophene-2-carbonitrile, 2-thiophenecarbonitrile, 5-acetyl-7ci,9ci
InChI-Schlüssel VSHPLUBHIUFLES-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)C1=CC=C(S1)C#N
IUPAC-Name 5-Acetylthiophen-2-Carbonitril
Molekulargewicht (g/mol) 151.183
PubChem CID 2747565
Formelmasse 151.19
Reinheit (%) 97%