Learn More
5-Acetylthiophen-2-carbonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10612665
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10612665 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
10556423 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
10236004 25 g Bernsteinfarbene Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10612665 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. TL00354DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemical Identifiers
CAS 88653-55-8
Summenformel C7H5NOS
Molekulargewicht (g/mol) 151.183
InChI-Schlüssel VSHPLUBHIUFLES-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetyl-5-cyanothiophene, 2-acetyl-5-cyanotiophene, 5-cyano-2-acetylthiophene, 5-acetyl-2-thiophenecarbonitrile, maybridge1_000101, acmc-20ao65, 2-cyano-5-acetyl-thiophene, 5-acetyl-thiophene-2-carbonitrile, 5-ethanoylthiophene-2-carbonitrile, 2-thiophenecarbonitrile, 5-acetyl-7ci,9ci
PubChem CID 2747565
IUPAC-Name 5-Acetylthiophen-2-Carbonitril
SMILES CC(=O)C1=CC=C(S1)C#N
Specifications
Chemischer Name oder Material 5-Acetylthiophene-2-carbonitrile
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 151.19
Reinheit (%) 97%