Learn More
5-Acetylindan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499396
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2.50 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11499396
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A19102.88
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 4228-10-8 | C11H12O | 160.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4228-10-8
MDL-Nummer MFCD00021246
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Acetylindane
Siedepunkt 85°C to 87°C (0.05 mmHg)
Summenformel C11H12O
Menge 2.5 g
Synonym 5-acetylindane, 5-acetylindan, 1-2,3-dihydro-1h-inden-5-yl ethanone, 1-2,3-dihydro-1h-inden-5-yl ethan-1-one, ethanone,3-dihydro-1h-inden-5-yl, indan-5-ylethan-1-one, 1-indane-5-yl-ethanone, acmc-1arc8, 1-2,3-dihydro-1h-inden-6-yl ethanone, 1-2,3-dihydro-1h-inden-5-yl-ethanone
InChI-Schlüssel HCMWPTFPUCPKQM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)C1=CC2=C(CCC2)C=C1
IUPAC-Name 1-(2,3-Dihydro-1H-inden-5-yl)ethanon
Molekulargewicht (g/mol) 160.22
PubChem CID 233976
Formelmasse 160.22
Reinheit (%) 97%