missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Acetylamino-6-formylamino-3-methyluracil, TRC

Artikelnummer. 17927104
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17927104 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17927104 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA16821010MG

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 85438-96-6
Summenformel C8 H10 N4 O4
Molekulargewicht (g/mol) 226.19
IUPAC-Name N-(6-formamido-3-methyl-2,4-dioxo-1H-pyrimidin-5-yl)acetamide
SMILES CN1C(=O)NC(=C(NC(=O)C)C1=O)NC=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 5-Acetylamino-6-formylamino-3-methyluracil
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H10N4O4/c1-4(14)10-5-6(9-3-13)11-8(16)12(2)7(5)15/h3H,1-2H3,(H,9,13)(H,10,14)(H,11,16)
Formelmasse 226.0702
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.