Learn More
5-Acetamido-2-hydroxyacetophenon, Mikromol™
Artikelnummer. 30051537
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30051537 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30051537 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0128.580025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
5-Acetamido-2-hydroxyacetophenon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 5-Acetamido-2-hydroxyacetophenone
CAS 7298-67-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 5-Acetamido-2-hydroxyacetophenone
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C10 H11 N O3
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 5-Acetamido-2-hydroxyacetophenone
InChI-Formel InChI=1S/C10H11NO3/c1-6(12)9-5-8(11-7(2)13)3-4-10(9)14/h3-5,14H,1-2H3,(H,11,13)
SMILES CC(=O)Nc1ccc(O)c(c1)C(=O)C
IUPAC-Name N-(3-Acetyl-4-Hydroxyphenyl)acetamid
Molekulargewicht (g/mol) 193.2
Menge 25 mg
Formelmasse 193,0739 g/mol