Learn More
5,8-Dibromisochinolin, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7054656
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15479478
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H63034.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 81045-39-8
Summenformel C9H5Br2N
Molekulargewicht (g/mol) 286.954
MDL-Nummer MFCD03109888
InChI-Schlüssel KNBALCRXZUTMBP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 271281
IUPAC-Name 5,8-Dibromisochinolin
SMILES C1=CC(=C2C=NC=CC2=C1Br)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5,8-Dibromoisoquinoline
Menge 250 mg
Synonym 5,8-dibromo-isoquinoline, isoquinoline, 5,8-dibromo, acmc-209pkl, 5,8-dibromo isoquinoline, isoquinoline,5,8-dibromo, 5,8-bis bromanyl isoquinoline
Formelmasse 286.95
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest