Learn More
5,7-Dimethylisatin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11327716
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Unit Size:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11327716 25 g 25 Gramm
11317716 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11327716 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L11332.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 39603-24-2 | C10H9NO2 | 175.187 g/mol
5,7-Dimethylisatin is used to produce cyano-(5,7-dimethyl-2-oxo-1,2-dihydro-indol-3-ylidene)-acetic acid ethyl ester by knoevenagel condensation with cyanoacetic acid ethyl ester. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5,7-Dimethylisatin wird zur Herstellung von Cyano-(5,7-dimethyl-2-oxo-1,2-dihydro-indol-3-yliden)-Essigsäure-Ethylester durch Knoevenagel-Kondensation mit Cyanoessigsäure-Ethylester verwendet. Es ist ein wichtiger Rohstoff und ein Zwischenprodukt bei der organischen Synthese sowie in Pharmazeutika und Agrochemikalien.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 39603-24-2
Summenformel C10H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 175.187
MDL-Nummer MFCD00047219
InChI-Schlüssel HFZSCCJTJGWTDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5,7-dimethylisatin, 5,7-dimethylindoline-2,3-dione, 5,7-dimethyl-indole-2,3-dione, 5,7-dimethyl-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 1h-indole-2,3-dione, 5,7-dimethyl, indole-2,3-dione, 5,7-dimethyl, 1h-indole-2,3-dione, 5,7-dimethyl-9ci, acmc-20a4zq, isatin-based compound, 48, 1h-indole-2,3-dione,5,7-dimethyl
PubChem CID 38296
IUPAC-Name 5,7-Dimethyl-1H-Indol-2,3-Dion
SMILES CC1=CC(=C2C(=C1)C(=O)C(=O)N2)C
Specifications
Chemischer Name oder Material 5,7-Dimethylisatin
Schmelzpunkt 244°C to 248°C
Menge 25 g
Beilstein 143679
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 175.19
Reinheit (%) 96%