Learn More
5,7-Dimethoxycumarin, TRC
Artikelnummer. 30374430
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30374430 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30374430 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4737031G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Citropten
CAS 487-06-9
Summenformel C11 H10 O4
Menge 1 g
Synonym 2H-1-Benzopyran-2-one, 5,7-dimethoxy-, Citropten (6CI), Coumarin, 5,7-dimethoxy- (7CI,8CI), 5,7-Dimethoxy-2H-1-benzopyran-2-one, 5,7-Dimethoxy-2H-chromen-2-one, 5,7-Dimethoxycoumarin, Ciproten, Citraptene, Citroptene, Limetin, Limettin, NSC 102793, NSC 217987
InChI-Formel InChI=1S/C11H10O4/c1-13-7-5-9(14-2)8-3-4-11(12)15-10(8)6-7/h3-6H,1-2H3
SMILES COc1cc(OC)c2C=CC(=O)Oc2c1
IUPAC-Name 5,7-Dimethoxychromen-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 206.19
Formelmasse 206.0579