Learn More
5,7-Dihydroxyflavon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11329035
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11329035 5 g 5 Gramm
11339035 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11329035 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L14178.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 480-40-0 | C15H10O4 | 254.241 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 480-40-0
Summenformel C15H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 254.241
MDL-Nummer MFCD00006834
InChI-Schlüssel RTIXKCRFFJGDFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym chrysin, 5,7-dihydroxyflavone, chrysine, 5,7-dihydroxy-2-phenyl-4h-chromen-4-one, crysin, 4h-1-benzopyran-4-one, 5,7-dihydroxy-2-phenyl, unii-3cn01f5zj5, flavone, 5,7-dihydroxy, 5,7-dihydroxy-2-phenyl-4h-1-benzopyran-4-one, chembl117
PubChem CID 5281607
ChEBI CHEBI:75095
IUPAC-Name 5,7-Dihydroxy-2-phenylchromen-4-on
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=O)C3=C(C=C(C=C3O2)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5,7-Dihydroxyflavone
Schmelzpunkt 284°C to 289°C
Menge 5 g
Beilstein 233276
Merck Index 14,2256
Formelmasse 254.24
Reinheit (%) 98%