Learn More
5,7-Dihydroxy 4-Methylcoumarin, TRC
Artikelnummer. 30012034
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30012034 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30012034 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD449171250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2107-76-8
Summenformel C10 H8 O4
Molekulargewicht (g/mol) 192.17
Synonym 2H-1-Benzopyran-2-one, 5,7-dihydroxy-4-methyl-, Coumarin, 5,7-dihydroxy-4-methyl- (7CI,8CI), 4-Methyl-5,7-dihydroxycoumarin, 5,7-Dihydroxy-4-methyl-chromen-2-one, 5,7-Dihydroxy-4-methylcoumarin, NSC 5302
IUPAC-Name 5,7-Dihydroxy-4-methylchromen-2-on
SMILES CC1=CC(=O)Oc2cc(O)cc(O)c12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5,7-Dihydroxy-4-Methylcoumarin
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H8O4/c1-5-2-9(13)14-8-4-6(11)3-7(12)10(5)8/h2-4,11-12H,1H3
Formelmasse 192.0423