Learn More
5,7-Dichlorpyrazol-[1,5-a]-pyrimidin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15204328 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15204328 1 g -
15214328 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15204328 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 454130010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57489-77-7
Summenformel C6H3Cl2N3
Molekulargewicht (g/mol) 188.02
InChI-Schlüssel JMTFWCYVZOFHLR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5,7-dichloropyrazolo 1,5-a pyrimidine, pyrazolo 1,5-a pyrimidine, 5,7-dichloro, 5,7-dichloro-pyrazolo 1,5-a pyrimidine, pubchem14638, 5,7-dichloropyrazolo 1,5-a pyri-midine, 5, 7-dichloro-pyrazolo 1,5-a pyrimidine, 5,7-bis chloranyl pyrazolo 1,5-a pyrimidine
PubChem CID 11074154
IUPAC-Name 5,7-Dichloropyrazolo[1,5-a]Pyrimidin
SMILES C1=C2N=C(C=C(N2N=C1)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5,7-Dichloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Schmelzpunkt 75.0°C to 76.5°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 188.02
Reinheit (%) 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5,7-Dichloropyrazolo¢1,5-a!pyrimidine, 95%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.