Learn More
Tocris Bioscience™ 5,7-Dichlorokynurenic acid sodium salt
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-5545659
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 18024082
Marke: Tocris Bioscience™ 3698/10
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Sodium salt of 5,7-Dichlorokynurenic acid (Cat. No. 0286). Potent NMDA antagonist, acts at glycine site
5,7-Dichlorokynurenic acid sodium salt is a sodium salt of 5,7-Dichlorokynurenic acid (Cat. No. 0286), a potent antagonist at the glycine site of the NMDA receptor (Ki = 79 nM vs. [3H]-glycine).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 10 mg
Produkttyp 5,7-Dichlorokynurenic acid sodium salt
Reinheit >98%
Molekulargewicht 280.04
Hemmstoffe 5,7-Dichlorokynurenic acid sodium salt
Nur für Forschungszwecke