Learn More
Tocris Bioscience™ 5,7-Dichlorokynurenic acid sodium salt
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Beschreibung
5,7-Dichlorokynurenic acid sodium salt is a sodium salt of 5,7-Dichlorokynurenic acid (Cat. No. 0286), a potent antagonist at the glycine site of the NMDA receptor (Ki = 79 nM vs. [3H]-glycine).
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 10 mg |
| Produkttyp | 5,7-Dichlorokynurenic acid sodium salt |
| Reinheit | >98% |
| Molekulargewicht | 280.04 |
| Hemmstoffe | 5,7-Dichlorokynurenic acid sodium salt |
Nur für Forschungszwecke