Learn More
Invitrogen™ 5(6)-FAM, SE (5-(and-6)-Carboxyfluorescein, Succinimidyl Ester), mixed isomers
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Beschreibung
Sie suchen nach überlegenen Alternativen zu Fluorescein? Unsere Alexa Fluor Dye Serie bietet alles, was Sie suchen und vieles mehr.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 100 mg |
| Produkttyp | 5(6)-FAM SE |
| Inhalt und Lagerung | Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen. |
| Chemische Reaktivität | Amin |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Reaktiver Teil | Aktiv-Ester, Succinimidylester |
| Marker oder Farbstoff | FITC (Fluorescein) |
| Markertyp | Klassische Farbstoffe |