Learn More
5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2-4-triazin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11440458
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11440458 25 g 25 Gramm
11420458 1 g 1 Gramm
11430458 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11440458 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24601.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1046-56-6 | C20H14N4 | 310.36 g/mol
5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2 4-triazine is widely utilized as a reagent for the determination of sub microgram levels of iron in serum. It is also used for the simultaneous determination of iron and copper.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5,6-Diphenyl-3-(2 -pyridyl)-1,24-triazin wird häufig als Reagenz für die Bestimmung der Eisenkonzentrationen in Submikrogramm in Serum verwendet. Es wird auch zur gleichzeitigen Bestimmung von Eisen und Kupfer eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1046-56-6
Summenformel C20H14N4
Molekulargewicht (g/mol) 310.36
MDL-Nummer MFCD00006462
InChI-Schlüssel OTMYLOBWDNFTLO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-pyridyl-5,6-diphenyl-1,2,4-triazine, 5,6-diphenyl-3-2-pyridyl-1,2,4-triazine, 1,2,4-triazine, 5,6-diphenyl-3-2-pyridinyl, 5,6-diphenyl-3-pyridin-2-yl-1,2,4-triazine, as-triazine, 5,6-diphenyl-3-2-pyridyl, 5,6-diphenyl-3-2-pyridinyl-1,2,4-triazine, maybridge1_007490, bio7c7, acmc-1boy4, cbmicro_025706
PubChem CID 70588
SMILES C1=CC=C(C=C1)C1=NN=C(N=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2 4-triazine
Schmelzpunkt 189°C to 192°C
Menge 25 g
Beilstein 542151
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
IUPAC-Name 5,6-Diphenyl-3-Pyridin-2-yl-1,2,4-Triazin
Formelmasse 310.36
Reinheit (%) 99%