missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazin-4,4''-disulfonsäure Mononatriumsalz Hydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazine-4,4-disulfonic acid monosodium salt hydrate is used in the accurate determination of sub microgram levels of serum iron. (i.e.. reagent for the spectrophotometric determination of Fe).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazin-4,4″-disulfonsäure-Mononatriumsalsalzhydrat wird für die genaue Bestimmung der Submikrogramm-Konzentrationen von Eisen in Serumn verwendet. (d. h. Reagenz für die spektrophotometrische Bestimmung von Fe).
Löslichkeit
Wasserlöslich (teilweise).
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazin-4,4″-disulfonsäure-Mononatriumsalsalzhydrat wird für die genaue Bestimmung der Submikrogramm-Konzentrationen von Eisen in Serumn verwendet. (d. h. Reagenz für die spektrophotometrische Bestimmung von Fe).
Löslichkeit
Wasserlöslich (teilweise).
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazine-4,4''-disulfonic acid monosodium salt hydrate |
Menge | 1 g |
Beilstein | 5222087 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (partly). |
Formelmasse | 492.47 (Anhydrous) |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'