Learn More
5,6-Diphenyl-1,2,4-Triazin-3-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10521123
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10521123 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10595655 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
10334442 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10521123 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SB01743DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 4511-99-3
Summenformel C15H12N4
Molekulargewicht (g/mol) 248.289
MDL-Nummer MFCD00047461
InChI-Schlüssel NZRHOWNFGASHMN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 78268
IUPAC-Name 5,6-Diphenyl-1,2,4-triazin-3-amin
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C(N=NC(=N2)N)C3=CC=CC=C3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5,6-Diphenyl-1,2,4-triazin-3-amine
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Synonym 3-amino-5,6-diphenyl-1,2,4-triazine, diphenyl-1,2,4-triazin-3-amine, as-triazine, 3-amino-3,6-diphenyl, 5,6-diphenyl-1,2,4-triazin-3-ylamine, 3-amino-5,6-diphenyl-as-triazine, as-triazine, 3-amino-5,6-diphenyl, 1,2,4-triazin-3-amine,5,6-diphenyl, 1,2,4-triazin-3-amine, 5,6-diphenyl, 5,6-diphenyl-1,2,4-triazin-3 2h-imine, 5,6-diphenyl-1,2,4-triazine-3-ylamine
Formelmasse 248.29
Reinheit (%) 97%