Learn More
5,6-Dimethoxyindol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474607
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11474607 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11474607 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21126.03
 Eingeschränkter Artikel
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 14430-23-0 | C10H11NO2 | 177.20 g/mol
It is applied as a reactant in synthesis of indolylhydroxyoxindoles via enantioselective Friedel-Crafts reaction, in synthesis of benzyl trimethoxyindoles, for synthesis of benzoylpiperazinyl-indolyl ethane dione derivatives as HIV-1 inhibitors, for synthesis of 1-aroylindole 3-aroylindoles combretastatin A-4 analogs as antitumor agents and tubulin polymerization inhibitors and for preparation of tryptophanol derivatives via the Grignard reaction. It is an indole derivative as analgesic anti-inflammatory useful in treatment of pain, inflammation. It is also used in the synthesis of N-benzyl-N-cyclopropyl-5,6-dimethoxyindole-3-glyoxalamide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als Reaktant bei der Synthese von Indolylhydroxyoxindolen über enantioselektive Friedel-Crafts-Reaktion, bei der Synthese von Benzyltrimethoxyindolen, zur Synthese von Benzoylpiperazinyl-Indolylethan-Dion-Derivaten als HIV-1-Inhibitoren, zur Synthese von 1-Aroylindol 3-Aroylindol-Combretastatin A-4-Analoga als antitumorale Wirkstoffe und Tubulin-Polymerisations-Inhibitoren und zur Gewinnung von Tryptophan-Derivaten in der Grignard-Reaktion verwendet. Es ist ein Indol-Derivat, das analgetisch und entzündungshemmend wirkt und bei der Behandlung von Schmerzen und Entzündungen verwendet werden kann. Es wird auch bei der Synthese von N-Benzyl-N-Cyclopropyl-5,6-Dimethoxyindol-3-Glyoxalamid verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14430-23-0
Summenformel C10H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 177.20
MDL-Nummer MFCD00005675
InChI-Schlüssel QODBZRNBPUPLEZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 84431
IUPAC-Name 5,6-Dimethoxy-1H-Indol
SMILES COC1=C(OC)C=C2C=CNC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5,6-Dimethoxyindole
Schmelzpunkt 154°C to 160°C
Siedepunkt 198°C (8 mmHg)
Menge 1 g
Beilstein 5683
Synonym 5,6-dimethoxyindole, 1h-indole, 5,6-dimethoxy, 5,6-dimethoxyindol, zlchem 178, pubchem7329, acmc-1cbhq, 1h-indole,5,6-dimethoxy, #
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 177.2
Reinheit (%) 98%