Learn More
5,6-Dimethoxybenzimidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11465710
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11465710
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H25942.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 72721-02-9 | C9H10N2O2 | 178.191 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 72721-02-9
Summenformel C9H10N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 178.191
MDL-Nummer MFCD00612461
InChI-Schlüssel BTWUUHKQHOSMIN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 601221
IUPAC-Name 5,6-Dimethoxy-1H-Benzimidazol
SMILES COC1=C(C=C2C(=C1)NC=N2)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5,6-Dimethoxybenzimidazole
Schmelzpunkt 183°C to 189°C
Menge 1 g
Synonym 5,6-dimethoxybenzimidazole, 5,6-dimethoxy-1h-benzo d imidazole, 5,6-dimethoxy-1h-benzoimidazole, 5,6-dimethoxy-1h-1,3-benzodiazole, zlchem 828, pubchem7603, 5,6-dimethoxy-benzimidazol, 1h-benzimidazole,5,6-dimethoxy, 1h-benzimidazole, 5,6-dimethoxy, #
Formelmasse 178.19
Reinheit (%) 98%