Learn More
5,6-Dimethoxy-1-Indanon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11417246
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11417246 25 g -
11407246 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11417246 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25559.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2107-69-9 | C11H12O3 | 192.214 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2107-69-9
Summenformel C11H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 192.214
MDL-Nummer MFCD00003790
InChI-Schlüssel IHMQOBPGHZFGLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5,6-dimethoxy-1-indanone, 5,6-dimethoxy-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 5,6-dimethoxyindan-1-one, 5,6-dimethoxy-indan-1-one, 1h-inden-1-one, 2,3-dihydro-5,6-dimethoxy, 5,6-dimethoxyindanone, unii-f805rzi8go, f805rzi8go, 1-indanone, 5,6-dimethoxy, 5,6-dimethoxyindan-1-on
PubChem CID 75018
IUPAC-Name 5,6-Dimethoxy-2,3-Dihydroinden-1-on
SMILES COC1=C(C=C2C(=C1)CCC2=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5,6-Dimethoxy-1-indanone
Schmelzpunkt 118°C to 120°C
Menge 25 g
Formelmasse 192.21
Reinheit (%) 97%