Learn More
5,6-Dichloracenaphthen, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5,6-Dichloroacenaphthene |
| CAS | 4208-97-3 |
| Summenformel | C12H8Cl2 |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | 5,6-Dichloro-1,2-dihydroacenaphthylene, 5,6-Dichloroacenaphthene |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H8Cl2/c13-9-5-3-7-1-2-8-4-6-10(14)12(9)11(7)8/h3-6H,1-2H2 |
| SMILES | Clc1ccc2CCc3ccc(Cl)c1c23 |
| IUPAC-Name | 5,6-Dichlor-1,2-dihydroacenaphthylen |
| Molekulargewicht (g/mol) | 223.1 |
| Formelmasse | 222.0003 |