Learn More
5- und 6-(Di-fluormethoxy)-2-[(RS)-[(3,4-dimethoxypyridin-2-yl)methyl]sulfinyl]-1-methyl-1H-benzimidazol, Mikromol™
Artikelnummer. 17980396
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17980396 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17980396 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0099.11
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
5- und 6-(Di-fluormethoxy)-2-[(RS)-[(3,4-dimethoxypyridin-2-yl)methyl]sulfinyl]-1-methyl-1H-benzimidazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methyl Pantoprazole
CAS 624742-53-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile N-Methyl Pantoprazole
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C17 H17 F2 N3 O4 S
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 5-(difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-1-methyl-1H-Benzimidazole, Pantoprazole Sodium Sesquihydrate Imp. D (EP), Pantoprazole Related Compound D and F Mixture, Pantoprazole Sodium Impurity D + F, Pantoprazole Impurity D + F
InChI-Formel InChI=1S/C17H17F2N3O4S/c1-22-13-5-4-10(26-16(18)19)8-11(13)21-17(22)27(23)9-12-15(25-3)14(24-2)6-7-20-12/h4-8,16H,9H2,1-3H3
SMILES COc1ccnc(CS(=O)c2nc3cc(OC(F)F)ccc3n2C)c1OC
IUPAC-Name 5-(Difluormethoxy)-2-[(3,4-dimethoxypyridin-2-yl)methylsulfinyl]-1-methylbenzimidazol
Molekulargewicht (g/mol) 397.4
Menge 100 mg
Formelmasse 397,0908 g/mol