Learn More
Thermo Scientific Chemicals 5(6)-Carboxyfluorescein, 99 %
Artikelnummer. p-82736 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 mg
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
500 Milligramm
Artikelnummer. 10269590
Marke: Thermo Scientific Chemicals 404105000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
CAS: 72088-94-9 | C42H24O14 | 752.64 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 72088-94-9
Summenformel C42H24O14
Molekulargewicht (g/mol) 752.64
MDL-Nummer MFCD00151081
InChI-Schlüssel BPVHBBXCESDRKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5 6-fam, 3',6'-dihydroxy-3-oxo-3h-spiro isobenzofuran-1,9'-xanthene-5-carboxylic acid compound with 3',6'-dihydroxy-3-oxo-3h-spiro isobenzofuran-1,9'-xanthene-6-carboxylic acid 1:1, 5-and-6-fam, 5-and-6-carboxyfluorescein, 5-carboxyfluorescein; carboxyfluorescein, 5 6-carboxyfluorescein, dye content 90 %, 5 6-carboxyfluorescein; carboxyfluorescein, 5 6-carboxyfluorescein, bioreagent, suitable for fluorescence hplc, 3,6-dihydroxy-3-oxo-3h-spiro isobenzofuran-1,9-xanthene-5-carboxylic acid compound with 3,6-dihydroxy-3-oxo-3h-spiro isobenzofuran-1,9-xanthene-6-carboxylic acid 1:1, 4 5-carboxyfluorescein; 3',6'-dihydroxy-3-oxospiro 2-benzofuran-1,9'-xanthene-5 6-carboxylic acid
PubChem CID 44119975
IUPAC-Name 3',6'-dihydroxy-1-oxospiro[2-benzofuran-3,9'-xanthene]-5-carbonsäure;3',6'-dihydroxy-3-oxospiro[2-benzofuran-1,9'-xanthene]-5-carbonsäure
SMILES OC(=O)C1=CC2=C(C=C1)C1(OC2=O)C2=C(OC3=C1C=CC(O)=C3)C=C(O)C=C2.OC(=O)C1=CC2=C(C=C1)C(=O)OC21C2=C(OC3=C1C=CC(O)=C3)C=C(O)C=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5(6)-Carboxyfluorescein
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 275°C
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 500 mg
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in 0.1 n naoh
Formelmasse 376.32
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5(6)-Carboxyfluorescein
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.