Learn More
5,6,7,8,9,10-Hexahydrocyclohept[b]indol, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7024527
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11463947
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A19344.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2047-89-4 | C13H15N | 185.27 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2047-89-4
Summenformel C13H15N
Molekulargewicht (g/mol) 185.27
MDL-Nummer MFCD00101340
InChI-Schlüssel XZUJMYLNFZHNLP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5,6,7,8,9,10-hexahydrocyclohepta b indole, 5,6,7,8,9,10-hexahydro-cyclohepta b indole, 5h,6h,7h,8h,9h,10h-cyclohepta b indole, cycloheptan a indole, 2,3-pentano-1h-indole, 5,6,7,8,9,10-hexahydrocyclohept b indole, 5,6,7,8,9,10-hexahydrocyclohepta b indole #, 6,7,8,9,10,10a-hexahydrocyclohepta b indole, 6,7,8,9,10-pentahydrocyclohepta 1,2-b indole, 6,7,8,9,10-pentahydrocyclohepta 2,1-b indole
PubChem CID 251955
IUPAC-Name 5,6,7,8,9,10-Hexahydrocyclohepta[b]Indol
SMILES C1CCC2=C(CC1)NC3=CC=CC=C23
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5,6,7,8,9,10-Hexahydrocyclohept[b]indole
Schmelzpunkt 143°C to 146°C
Menge 1 g
Formelmasse 185.27
Reinheit (%) 98%