missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5,6,7,8,9,10-Hexahydrocyclohept[b]indol, 98%, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11463947
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11463947

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A19344.03

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 2047-89-4 | C13H15N | 185.27 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 2047-89-4
Summenformel C13H15N
Molekulargewicht (g/mol) 185.27
MDL-Nummer MFCD00101340
InChI-Schlüssel XZUJMYLNFZHNLP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5,6,7,8,9,10-hexahydrocyclohepta b indole, 5,6,7,8,9,10-hexahydro-cyclohepta b indole, 5h,6h,7h,8h,9h,10h-cyclohepta b indole, cycloheptan a indole, 2,3-pentano-1h-indole, 5,6,7,8,9,10-hexahydrocyclohept b indole, 5,6,7,8,9,10-hexahydrocyclohepta b indole #, 6,7,8,9,10,10a-hexahydrocyclohepta b indole, 6,7,8,9,10-pentahydrocyclohepta 1,2-b indole, 6,7,8,9,10-pentahydrocyclohepta 2,1-b indole
PubChem CID 251955
IUPAC-Name 5,6,7,8,9,10-Hexahydrocyclohepta[b]Indol
SMILES C1CCC2=C(CC1)NC3=CC=CC=C23

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 5,6,7,8,9,10-Hexahydrocyclohept[b]indole
Schmelzpunkt 143°C to 146°C
Menge 1 g
Formelmasse 185.27
Reinheit (%) 98%

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt