Learn More
5,6,7,7a-Tetrahydrothieno[3,2-c]Pyridinon-Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30412240
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30412240 5 g 5 Gramm
30412239 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30412240 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT2957805G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 115473-15-9
Summenformel C7 H9 N O S . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 191.68
Synonym Prasugrel Impurity 7
IUPAC-Name 5,6,7,7a-tetrahydro-4H-Thieno[3,2-c]pyridin-2-ein; Hydrochlorid
SMILES Cl.O=C1SC2CCNCC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5,6,7,7a-Tetrahydro-thieno[3,2-c]pyridinone Hydrochloride
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H9NOS.ClH/c9-7-3-5-4-8-2-1-6(5)10-7;/h3,6,8H,1-2,4H2;1H
Formelmasse 191.0172