Learn More
5-({[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridyl]thio}methyl)-2-Furoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10151172
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10151172 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10475322 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10151172 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. KM06169CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 238742-86-4
Summenformel C12H8F3NO3S
Molekulargewicht (g/mol) 303.26
MDL-Nummer MFCD00099971
InChI-Schlüssel MYDIGMNTURCKBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-5-trifluoromethyl-2-pyridyl thio methyl-2-furoic acid, 5-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl sulfanyl methyl furan-2-carboxylic acid, 2-5-carboxyfurfurylthio-5-trifluoromethyl pyridine, 5-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl thiomethyl-2-furoic acid, maybridge1_004760, 5-5-trifluoromethyl-2-pyridyl thiomethyl-2-furoic acid, 2-furancarboxylicacid, 5-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl thio methyl, 5-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl thio methyl furan-2-carboxylic acid, 5-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl sulfanylmethyl furan-2-carboxylic acid
PubChem CID 2736458
IUPAC-Name 5-[[5-(Trifluormethyl)pyridin-2-yl]sulfanylmethyl]furan-2-carbonsäure
SMILES OC(=O)C1=CC=C(CSC2=NC=C(C=C2)C(F)(F)F)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-({[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridyl]thio}methyl)-2-furoic acid
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 303.26
Reinheit (%) 97%