Learn More
5,5-Aminocephalosporansäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10205771
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
122-25-8
C15H12O6
288.26
MFCD00016506
JWQFKVGACKJIAV-UHFFFAOYSA-N
5,5'-methylenedisalicylic acid, 5,5'-methylenebis 2-hydroxybenzoic acid, methylenebis salicylic acid, 5,5-methylenebis salicylic acid, unii-2kf4fvv76n, 5,5-methylenedisalicylic acid, 5-3-carboxy-4-hydroxybenzyl salicylic acid, 3,3'-dicarboxy-4,4'-dihydroxydiphenylmethane, 4,4'-dihydroxy-3,3'-dicarboxydiphenylmethane, 2kf4fvv76n
67145
5-[(3-carboxy-4-hydroxyphenyl)methyl]-2-hydroxybenzoesäure
C1=CC(=C(C=C1CC2=CC(=C(C=C2)O)C(=O)O)C(=O)O)O
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
122-25-8
C15H12O6
288.26
MFCD00016506
JWQFKVGACKJIAV-UHFFFAOYSA-N
5,5'-methylenedisalicylic acid, 5,5'-methylenebis 2-hydroxybenzoic acid, methylenebis salicylic acid, 5,5-methylenebis salicylic acid, unii-2kf4fvv76n, 5,5-methylenedisalicylic acid, 5-3-carboxy-4-hydroxybenzyl salicylic acid, 3,3'-dicarboxy-4,4'-dihydroxydiphenylmethane, 4,4'-dihydroxy-3,3'-dicarboxydiphenylmethane, 2kf4fvv76n
67145
5-[(3-carboxy-4-hydroxyphenyl)methyl]-2-hydroxybenzoesäure
C1=CC(=C(C=C1CC2=CC(=C(C=C2)O)C(=O)O)C(=O)O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 5, 5'-Methylenedisalicylic acid
Namenshinweis 95%
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 235°C to 242°C
Farbe Cremefarben
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH2[C6H3(OH)COOH]2
Menge 25 g
Merck Index 15, 6136
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water
Formelmasse 288.26
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver