Learn More
5-(5-Methyl-2-furyl)-thieno-[2,3-d]-pyrimidin-4(3H)-on, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15464556
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15464556 5 g 5 Gramm
15454556 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15464556 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H58812.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1421263-42-4 | Molecular Formula: C11H8N2O2S | Molecular Weight: 232.257 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1421263-42-4
Summenformel C11H8N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 232.257
MDL-Nummer MFCD22988976
InChI-Schlüssel PMVYUYYRYHAMLD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-5-methyl-2-furyl thieno 2,3-d pyrimidin-4 3h-one, 5-5-methylfuran-2-yl-3h-thieno 2,3-d pyrimidin-4-one
PubChem CID 97030364
IUPAC-Name 5-(5-Methylfuran-2-yl)-3H-Thieno[2,3-d]Pyrimidin-4-on
SMILES CC1=CC=C(O1)C2=CSC3=C2C(=O)NC=N3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(5-Methyl-2-furyl)thieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
Menge 5 g
Formelmasse 232.25
Reinheit (%) 97%