Learn More
5,5-Diphenylhydantoin-Natriumsalz, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11936251 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11936251 25 g Glasflasche 25 Gramm
11946251 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11936251 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 436100250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 630-93-3 | C15H11N2NaO2 | 274.26 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 630-93-3
Summenformel C15H11N2NaO2
Molekulargewicht (g/mol) 274.26
MDL-Nummer MFCD00069674,MFCD00005264
InChI-Schlüssel FJPYVLNWWICYDW-UHFFFAOYSA-M
Synonym Phenytoin sodium, Sodium 5, 5-diphenyl-2, 4-imidazolidinedione
PubChem CID 131674077
SMILES [Na+].O=C1NC(C(=O)[N-]1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5, 5-Diphenylhydantoin sodium salt
Schmelzpunkt 295°C to 298°C
Farbe Weiß
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99%
Merck Index 15,7433
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble
IUPAC-Name Natrium 2,5-Dioxo-4,4-Diphenylimidazolidin-1-id
Formelmasse 274.25
Reinheit (%) 99%
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5,5-Diphenylhydantoin sodium salt
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H361fd-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.