missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5,5-Diphenylhydantoin-3-Buttersäure, TRC

Artikelnummer. 30377632
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30377632 100 mg
30380774 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30377632 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD491680100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 56976-66-0
Summenformel C19 H18 N2 O4
Molekulargewicht (g/mol) 338.36
IUPAC-Name 4-(2,5-Dioxo-4,4-Diphenylimidazolidin-1-yl)Butansäure
SMILES OC(=O)CCCN1C(=O)NC(C1=O)(c2ccccc2)c3ccccc3

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 5,5-Diphenylhydantoin-3-butyric Acid
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H18N2O4/c22-16(23)12-7-13-21-17(24)19(20-18(21)25,14-8-3-1-4-9-14)15-10-5-2-6-11-15/h1-6,8-11H,7,12-13H2,(H,20,25)(H,22,23)
Formelmasse 338.1267
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.