Learn More
5,5-Diphenyl Hydantoin, TRC
Artikelnummer. 18093700
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18093700 10 g 10 Gramm
18020200 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18093700 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD49165010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57-41-0
Summenformel C15 H12 N2 O2
Molekulargewicht (g/mol) 252.27
Synonym Hydantoin, 5,5-diphenyl- (8CI), 5,5-Diphenyl-1H-imidazolidine-2,4-dione, 5,5-Diphenyl-2,4-imidazolidinedione, 5,5-Diphenylhydantoin, 5,5-Diphenylimidazoline-2,4-dione, Aleviatin, DPH, Denyl, Di-Hydan, Di-Lan, Dihycon, Dilabid, Dintoina, Diphantoin, Diphedan, Diphenat, Diphenylan, Diphenylhydantoin, Ekko, Hidantal, Hydantol, Ipanten, Lehydan, Lepitoin, NSC 8722, Phenytek, Phenytin, Phenytoin, Phenytoine, Phenytoinum, Sodanton, Zentropil
IUPAC-Name 5,5-Diphenylimidazolidin-2,4-Dion
SMILES O=C1NC(=O)C(N1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenytoin
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C15H12N2O2/c18-13-15(17-14(19)16-13,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H2,16,17,18,19)
Formelmasse 252.0899
Reinheit (%) >95%