Learn More
5,5-Diphenylhydantoin-Natrium, TRC
Artikelnummer. 30382268
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30382268 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30382268 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD49165510G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenytoin sodium
CAS 630-93-3
Summenformel C15 H11 N2 O2 . Na
Menge 10 g
Synonym Phenytoin Sodium, 5,5-Diphenyl-2,4-imidazolidinedione sodium salt (1:1), 5,5-Diphenyl-2,4-imidazolidinedione monosodium salt, 5,5-Diphenylhydantoin sodium salt, 5,5-Diphenylhydantoin sodium, Aleviatin sodium, Antisacer, Danten, Difenin, Difhydan, Dilantin, Diphantoine, Diphenin, Diphenine, Diphenylan sodium, Diphenylhydantoin sodium, Ditoin, Enkefal, Epanutin, Epelin, Epilan D, Epsolin, Eptoin, Fenitoin sodium, Hydantin, Hydantoinal, M-toin, Minetoin, Phenyloin, Phenytoin sodium, Phenytoin soluble, Prompt, Sodium 5,5-diphenyl-2,4-imidazolidinedione, Sodium 5,5-diphenylhydantoin, Sodium diphenylhydantoin, Sodium diphenylhydantoinate, Sodium phenytoin, Solantyl, Soluble Phenytoin, Tacosal
InChI-Formel InChI=1S/C15H12N2O2.Na/c18-13-15(17-14(19)16-13,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12;/h1-10H,(H2,16,17,18,19);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].[O-]C1=NC(=O)C(N1)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC-Name Natrium;4-Oxo-5,5-diphenyl-1H-imidazol-2-olat
Molekulargewicht (g/mol) 274.25
Formelmasse 274.0718