Learn More
5,5-Dioxid-Thioridazin-Disulfoxid, TRC
Artikelnummer. 30135176
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30135176 10 mg 10 Milligramm
30137493 100 mg 100 Milligramm
30011105 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135176 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD10057510MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100574-22-9
Summenformel C21 H26 N2 O4 S2
Molekulargewicht (g/mol) 434.57
Synonym 10-[2-(1-Methyl-2-piperidinyl)ethyl]-2-(methylsulfonyl)-10H-phenothiazine 5,5-Dioxide, Sulforidazine 5-Sulfone, Thioridazine Hydrochloride Imp. A (EP), Thioridazine Imp. A (EP), Thioridazine Hydrochloride Impurity A, Thioridazine Impurity A
IUPAC-Name 10-[2-(1-Methylpiperidin-2-yl)ethyl]-2-Methylsulfonylphenothiazin 5,5-Dioxid
SMILES CN1CCCCC1CCN2c3ccccc3S(=O)(=O)c4ccc(cc24)S(=O)(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulforidazine 5-Sulfone
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C21H26N2O4S2/c1-22-13-6-5-7-16(22)12-14-23-18-8-3-4-9-20(18)29(26,27)21-11-10-17(15-19(21)23)28(2,24)25/h3-4,8-11,15-16H,5-7,12-14H2,1-2H3
Formelmasse 434.1334