Learn More
5,5-Dimethylhydantoin, 97%, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 116310010
Additional Details : CAS : 77-71-4 Gewicht : 1.05000kg
Menge | 1kg |
---|---|
Verpackung | Kunststoffflasche |
Chemische Identifikatoren
77-71-4 | |
128.13 | |
YIROYDNZEPTFOL-UHFFFAOYSA-N | |
6491 | |
CC1(C(=O)NC(=O)N1)C |
C5H8N2O2 | |
MFCD00005266 | |
5,5-dimethylhydantoin, dimethylhydantoin, dm hydantoin, dantoin dmh, 2,4-imidazolidinedione, 5,5-dimethyl, 5,5-dimethyl-2,4-imidazolidinedione, dantoin 736, hydantoin, 5,5-dimethyl, 5,5-dimethylhydantoin dmh, 5,5-dimethyl hydantoin | |
5,5-Dimethylimidazolidin-2,4-dion |
Spezifikation
5, 5-Dimethylhydantoin | |
0.25% max. (60°C, 2 hrs, 1mm Hg) | |
Weiß | |
1kg | |
96.0 | |
97% | |
MFCD00005266 | |
07,126 | |
Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol and ether,soluble in ethanol,ethylether,aceton | |
CC1(C(=O)NC(=O)N1)C | |
128.13 | |
128.13 | |
97% |
Authentic | |
Kunststoffflasche | |
175.0°C to 180.0°C | |
77-71-4 | |
100.0 | |
C5H8N2O2 | |
24, 289 | |
5,5-dimethylhydantoin, dimethylhydantoin, dm hydantoin, dantoin dmh, 2,4-imidazolidinedione, 5,5-dimethyl, 5,5-dimethyl-2,4-imidazolidinedione, dantoin 736, hydantoin, 5,5-dimethyl, 5,5-dimethylhydantoin dmh, 5,5-dimethyl hydantoin | |
YIROYDNZEPTFOL-UHFFFAOYSA-N | |
5,5-Dimethylimidazolidin-2,4-dion | |
6491 | |
Kristallines Pulver oder Kristalle |