missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5,5-Dimethyl-2-isopropyl-1,3-dioxane, TRC

Artikelnummer. 30355711
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30355711 1 g 1 Gramm
30351257 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30355711 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD3568901G

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 7651-50-5
Summenformel C9H18O2
Molekulargewicht (g/mol) 158.24
Synonym 5,5-Dimethyl-2-(1-methylethyl)-1,3-dioxane, 2-Isopropyl-5,5-dimethyl-1,3-dioxane
IUPAC-Name 5,5-dimethyl-2-propan-2-yl-1,3-dioxane
SMILES CC(C)C1OCC(C)(C)CO1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 5,5-Dimethyl-2-isopropyl-1,3-dioxane
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H18O2/c1-7(2)8-10-5-9(3,4)6-11-8/h7-8H,5-6H2,1-4H3
Formelmasse 158.1307
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.