Learn More
5-(5-Chlor-1,2,4-Thiadiazol-3-yl)thiophen-2 -sulfonylchlorid, ≥95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10438022
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10438022 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10683613 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10438022 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SPB08412CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 306937-21-3
Summenformel C6H2Cl2N2O2S3
Molekulargewicht (g/mol) 301.174
MDL-Nummer MFCD02180888
InChI-Schlüssel DCLCBWFFYZNVES-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-5-chloro-1,2,4-thiadiazol-3-yl thiophene-2-sulfonyl chloride, 2-thiophenesulfonylchloride, 5-5-chloro-1,2,4-thiadiazol-3-yl, 2-5-chloro-1,2,4-thiadiazol-3-yl thiophene-5-sulfonyl chloride, 5-5-chloro-1,2,4-thiadiazol-3-yl-2-thiophenesulfonyl chloride, 5-5-chloro-1,2,4-thiadiazol-3-yl-thiophene-2-sulfonyl chloride
PubChem CID 2735820
IUPAC-Name 5-(5-Chlor-1,2,4-thiadiazol-3-yl)thiophen-2-sulfonylchlorid
SMILES C1=C(SC(=C1)S(=O)(=O)Cl)C2=NSC(=N2)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(5-Chloro-1, 2, 4-thiadiazol-3-yl)thiophene-2-sulfonyl chloride
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 301.2
Reinheit (%) 95%