Learn More
(5,5,8,8-Tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphth-2-yl)methylamin, 97 %, Maybridge
Artikelnummer. 10797885
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10797885 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche -
10693835 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10797885 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC27113DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 148749-58-0
Summenformel C15H23N
Molekulargewicht (g/mol) 217.36
MDL-Nummer MFCD09966143
InChI-Schlüssel GVSNYOXKXQRGRC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphth-2-yl methylamine, 5,5,8,8-tetramethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl methanamine, 5,5,8,8-tetramethyl-2-5,6,7,8-tetrahydronaphthyl methylamine, 1-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl methanamine
PubChem CID 20647212
IUPAC-Name 1-(5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)methanamine
SMILES CC1(C)CCC(C)(C)C2=C1C=CC(CN)=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (5,5,8,8-Tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphth-2-yl)methylamine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 217.35
Reinheit (%) 97%