Learn More
5,5,5-Trifluoro-DL-Leucin, 94 %
Artikelnummer. 11373426
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11373426 100 mg 100 Milligramm
11363426 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11373426 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L12890.MC
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
5,5,5-Trifluor-DL-Leucin wird als Zwischenprodukt in der chemischen Forschung eingesetzt.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Lagerung bei -80 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2792-72-5
Summenformel C6H10F3NO2
Molekulargewicht (g/mol) 185.146
MDL-Nummer MFCD00039528
InChI-Schlüssel XFGVJLGVINCWDP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5,5,5-trifluoro-dl-leucine, 5,5,5-trifluoroleucine, 5',5',5'-trifluoroleucine, dl-5',5',5'-trifluoroleucine, leucine,5,5,5-trifluoro, leucine, 5,5,5-trifluoro, 2-azanyl-5,5,5-tris fluoranyl-4-methyl-pentanoic acid, acmc-1cocp, norvaline, 5,5,5-trifluoro-4-methyl-, dl, dl-leucine, 5,5,5-trifluoro
PubChem CID 259832
ChEBI CHEBI:78014
IUPAC-Name 2-amino-5,5,5-trifluor-4-Methylpentansäure
SMILES CC(CC(C(=O)O)N)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5,5,5-Trifluoro-DL-leucine
Schmelzpunkt 273°C to 275°C
Beilstein 4664821
Menge 100 mg
Formelmasse 185.15
Reinheit (%) 94%